Merck
CIAH987ED150
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Propylbenzene-1,3-diol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
280 C at 760 mmHg
mp
101-103 C
Iupac Name
2-propyl-1,3-benzenediol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-2-4-7-8(10)5-3-6-9(7)11/h3,5-6,10-11H,2,4H2,1H3
Clave InChI
XDCMHOFEBFTMNL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/13331-19-6.html
Boiling point
280 C at 760 mmHg
Melting Point
101-103 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0128889.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)