Merck
CIAH987EC50C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
8-Chloro-1-naphthoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.63
Número MDL:
bp
296.74 C at 760 mmHg
mp
171.5 C
Iupac Name
8-chloro-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClO2/c12-9-6-2-4-7-3-1-5-8(10(7)9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Clave InChI
LNELFKSVWJYNRK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/4537-00-2.html
Boiling point
296.74 C at 760 mmHg
Melting Point
171.5 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0091879.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)