Merck
CIAH987EC484
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Benzo[c]isothiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,1-benzisothiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO2S/c10-8(11)5-2-1-3-7-6(5)4-12-9-7/h1-4H,(H,10,11)
Clave InChI
YAFYLKLDOSWFAI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.chemscene.com/56910-99-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)