CIAH987EBA9C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl exo-3-amino-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylate
About This Item
bp
331.1+-35.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
tert-butyl (1R,3s,5S)-3-amino-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-10-5-4-6-11(15)8-9(14)7-10/h9-11H,4-8,14H2,1-3H3/t9-,10-,11+
Clave InChI
WVEPNZWEHKIHOM-RTCCRHLQSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0048101.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)