Merck
CIAH987EBA48
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 5-iodo-1H-indole-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
315.11
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10INO2/c1-2-15-11(14)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3
Clave InChI
KHKBULWACPNHSH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/623918-49-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0047152.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)