Merck
JAYH9A8EC470
ChemScene LLC / Jinay Pharmaceuticals Pvt Ltd. (Preferred Partner)
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
166.6C at 760 mmHg
mp
104-106C
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H6F3NO/c1-12-6-3-2-5(4-11-6)7(8,9)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
KNIGTEGBOBDGKP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/175277-45-9.html
Boiling point
166.6C at 760 mmHg
Melting Point
104-106C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W017379.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)