Merck
CH6H8C2C456C
Chem Impex International, Inc.
Boc-cystamine-suc-OH
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
352.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
73 - 77 C
Iupac Name
2,2-dimethyl-4,13-dioxo-3-oxa-8,9-dithia-5,12-diazahexadecan-16-oic acid
Inchi Code
1S/C13H24N2O5S2/c1-13(2,3)20-12(19)15-7-9-22-21-8-6-14-10(16)4-5-11(17)18/h4-9H2,1-3H3,(H,14,16)(H,15,19)(H,17,18)
Clave InChI
ZDIJUJORRFBJFP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 2-8 C
Purity
99-101%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White crystalline powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-cystamine-suc-oh/23103?cid=1
Melting Point
73 - 77 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/boc-cystamine-suc-oh/23103?cid=1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)