Merck
CH6371387378
Chem Impex International, Inc.
2-Chloro-4-(4-methoxyphenyl)thiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.7
Número MDL:
mp
91-99 C
Iupac Name
4-(2-chloro-1,3-thiazol-4-yl)phenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C10H8ClNOS/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)9-6-14-10(11)12-9/h2-6H,1H3
Clave InChI
STQGABPTLYUHSE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Off-white powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-chloro-4-4-methoxyphenyl-thiazole/16210?cid=0
Melting Point
91-99 C
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-chloro-4-4-methoxyphenyl-thiazole/16210?cid=0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)