CH6371385782
Chem Impex International, Inc.
3-[4-(Trifluoromethyl)Phenyl] Thiomorpholine
About This Item
Iupac Name
3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiomorpholine
Inchi Code
1S/C11H12F3NS/c12-11(13,14)9-3-1-8(2-4-9)10-7-16-6-5-15-10/h1-4,10,15H,5-7H2
Clave InChI
MPLQHRJLTSFLIN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/3-4-trifluoromethyl-phenyl-thiomorpholine/14089?cid=0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)