Merck
CH6371384517
Chem Impex International, Inc.
Bis(4-methylumbelliferyl)phosphate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
414.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
bis(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl) hydrogen phosphate
Inchi Code
1S/C20H15O8P/c1-11-7-19(21)25-17-9-13(3-5-15(11)17)27-29(23,24)28-14-4-6-16-12(2)8-20(22)26-18(16)10-14/h3-10H,1-2H3,(H,23,24)
Clave InChI
FEGSOIMPQDYXJD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Slightly off-white powder
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/bis-4-methylumbelliferyl-phosphate/12108?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/bis-4-methylumbelliferyl-phosphate/12108?cid=0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)