CH6371377854
Chem Impex International, Inc.
4-Methylbenzyl-3-thio-propionic acid
About This Item
mp
72 - 76 C
Iupac Name
3-[(4-methylbenzyl)sulfanyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H14O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)8-14-7-6-11(12)13/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
IUGBHTAZBLVTJT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-methylbenzyl-3-thio-propionic-acid/1867?cid=0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)