C12H98C8C7CC
Chemcia Scientific, LLC
2-Amino-4-fluoro-3-methyl-phenol
About This Item
Iupac Name
2-amino-4-fluoro-3-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-4-5(8)2-3-6(10)7(4)9/h2-3,10H,9H2,1H3
Clave InChI
JMFMGGDAQVECRB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Brown Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=20859
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=20859
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)