Merck
C12H95E92575
Chemcia Scientific, LLC
4-Chloro-6,7-dimethoxy-cinnoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.65
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-6,7-dimethoxycinnoline
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O2/c1-14-9-3-6-7(11)5-12-13-8(6)4-10(9)15-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
JVGQUQXHEOMDOS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Grey Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9487
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=9487
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)