C12H42134FBD
Chemcia Scientific, LLC
4-Iodo-2-methoxy-6-nitro-phenylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
294.05
Iupac Name
4-iodo-2-methoxy-6-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7IN2O3/c1-13-6-3-4(8)2-5(7(6)9)10(11)12/h2-3H,9H2,1H3
Clave InChI
VKEADNFWTIBIQT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Red Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11285
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11285
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)