MilliporeSigma
C12H316CF358
Chemcia Scientific, LLC
2-Bromo-6-chloro-3,4-difluoro-phenol
Seleccione un Tamaño
250 MG
$270.00
1 G
$594.00
2.5 G
$1,194.00
Referencia (SKU) del distribuidor: CC00-9853-250MG
$270.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$270.00
1 G
$594.00
2.5 G
$1,194.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.43
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: CC00-9853-250MG
$270.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-bromo-6-chloro-3,4-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H2BrClF2O/c7-4-5(10)3(9)1-2(8)6(4)11/h1,11H
Clave InChI
TWFKZHJHAFTQHX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Liquid or Low MP Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8243
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8243
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)