Merck
C12H316CF2FB
Chemcia Scientific, LLC
3-Phenyl-1H-quinazoline-2,4-dithione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.38
Número MDL:
Iupac Name
3-phenylquinazoline-2,4(1H,3H)-dithione
Inchi Code
1S/C14H10N2S2/c17-13-11-8-4-5-9-12(11)15-14(18)16(13)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,18)
Clave InChI
DJJOAJCVIYRELX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Orange Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8058
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8058
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)