C12H316CF2E1
Chemcia Scientific, LLC
5-Amino-3-chloro-pyridin-2-ol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
5-amino-3-chloropyridin-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O.ClH/c6-4-1-3(7)2-8-5(4)9;/h1-2H,7H2,(H,8,9);1H
Clave InChI
WWVVKSYKIVPAHF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8005
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)