Merck
C12H316CF1F6
Chemcia Scientific, LLC
4-Bromo-2-methyl-5-nitro-benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-2-methyl-5-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2/c1-5-2-7(9)8(11(12)13)3-6(5)4-10/h2-3H,1H3
Clave InChI
RPDQZBSUGHHNNJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7298
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7298
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)