C12H316CEEE0
Chemcia Scientific, LLC
Carbonic acid 3-fluoro-4-methyl-phenyl ester methyl ester
About This Item
Iupac Name
3-fluoro-4-methylphenyl methyl carbonate
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)13-9(11)12-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
YGGYLEPAOGJZQK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5367
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)