Merck
C12H316CEE5C
Chemcia Scientific, LLC
7-Cyano-imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 7-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9N3O2/c1-2-16-11(15)9-7-14-4-3-8(6-12)5-10(14)13-9/h3-5,7H,2H2,1H3
Clave InChI
HVZOGAXAPPILLE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5079
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=5079
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)