Merck
C12H316CEBC4
Chemcia Scientific, LLC
2-Iodo-5-methoxy-thiazolo[5,4-b]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.1
Número MDL:
Iupac Name
2-iodo-5-methoxythiazolo[5,4-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5IN2OS/c1-11-5-3-2-4-6(10-5)12-7(8)9-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
UUQXHWDFHHTUAB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3592
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3592
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)