Merck
C12H316CEB7C
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-2H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-bromo-2H-indazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)5-2-3-6-7(4-5)11-12-8(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
NXMJEXMODINMIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3469
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3469
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)