C12H316CEAFA
Chemcia Scientific, LLC
2,5-Difluoro-benzamidine
About This Item
Iupac Name
2,5-difluorobenzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C7H6F2N2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H3,10,11)
Clave InChI
USLJPLCTOMDPMF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3259
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3259
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)