Merck
C12H316CEAA8
Chemcia Scientific, LLC
(7-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.61
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(7-chloroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c9-6-1-2-11-4-7(5-12)10-8(11)3-6/h1-4,12H,5H2
InChI key
VMNAPSCBFLHMFG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3031
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3031
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)