C12H316CE79D
Chemcia Scientific, LLC
Methyl-thiazol-2-yl-carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Iupac Name
tert-butyl methyl(thiazol-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C9H14N2O2S/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-10-5-6-14-7/h5-6H,1-4H3
Clave InChI
YEFAMUXMAJVGDW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2452
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)