Merck
C12H316CE788
Chemcia Scientific, LLC
7-Benzyloxycarbonylamino-hept-2-enoic acid methyl ester
About This Item
Peso molecular:
291.35
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl (Z)-7-(((benzyloxy)carbonyl)amino)hept-2-enoate
Inchi Code
1S/C16H21NO4/c1-20-15(18)11-7-2-3-8-12-17-16(19)21-13-14-9-5-4-6-10-14/h4-7,9-11H,2-3,8,12-13H2,1H3,(H,17,19)/b11-7-
Clave InChI
YXIWHCCCQFKGHK-XFFZJAGNSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2411
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=2411
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)