Merck
C12H316CE531
Chemcia Scientific, LLC
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[3,4-c]pyridazin-3(2H)-one hydrochloride
About This Item
Peso molecular:
187.63
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
1,5,6,7-tetrahydropyrido[3,4-c]pyridazin-3(2H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3O.ClH/c11-7-3-5-1-2-8-4-6(5)9-10-7;/h3-4,8-9H,1-2H2,(H,10,11);1H
Clave InChI
ZMUZPUHKDDKEDJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Salt Data
HCl
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1172
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=1172
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)