Merck
C12H316CE2E5
Chemcia Scientific, LLC
4-Chloro-thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.67
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-chlorothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2S/c1-13-9(12)7-2-5-6(10)3-11-4-8(5)14-7/h2-4H,1H3
Clave InChI
RKEMSSHLFNIVCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Crystalline Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=96
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=96
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)