Merck
CH4H5F6D88FC
ChemBridge Corporation
1-(3-tert-butyl-4-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(3-tert-butyl-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C13H18O2/c1-9(14)10-6-7-12(15-5)11(8-10)13(2,3)4/h6-8H,1-5H3
Clave InChI
FKTGMOQEGIONRC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4110458
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4110458_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)