Merck
CH4H30A32DC8
ChemBridge Corporation
1,3-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-4-amine hydrochloride
About This Item
Peso molecular:
201.7
Número MDL:
Iupac Name
1,3-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15N3.ClH/c1-6-9-7(10)4-3-5-8(9)12(2)11-6;/h7H,3-5,10H2,1-2H3;1H
Clave InChI
MZRJBWOOEHBDAK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043746
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043746_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)