Merck
CH4979588748
ChemBridge Corporation
2-[2-(3,5-dimethyl-1-piperidinyl)ethoxy]benzaldehyde hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.82
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-[2-(3,5-dimethyl-1-piperidinyl)ethoxy]benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H23NO2.ClH/c1-13-9-14(2)11-17(10-13)7-8-19-16-6-4-3-5-15(16)12-18;/h3-6,12-14H,7-11H2,1-2H3;1H
Clave InChI
QFXKSZXSWRDCPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9011709
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9011709_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)