Merck
CH4979588646
ChemBridge Corporation
(3S)-4-methyl-3-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(S)-4-methylmorpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-7-2-3-10-4-5(7)6(8)9;/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
Clave InChI
NFUYTVFVCSMTQK-JEDNCBNOSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4038718
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4038718_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)