Merck
CH4458379396
ChemBridge Corporation
2-ethynylfuran
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
92.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-ethynylfuran
Inchi Code
1S/C6H4O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h1,3-5H
Clave InChI
CTVCBOZMKFQEAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045318
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045318_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)