Merck
CH4458379370
ChemBridge Corporation
2-hydrazino-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-hydrazineyl-4-(2-(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C11H9F3N4/c12-11(13,14)8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-16-10(17-9)18-15/h1-6H,15H2,(H,16,17,18)
Clave InChI
XSYKWRVOVGOZMK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045160
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045160_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)