CH4424852000
ChemBridge Corporation
4-[4-(4-morpholinyl)butoxy]benzaldehyde hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-[4-(4-morpholinyl)butoxy]benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H21NO3.ClH/c17-13-14-3-5-15(6-4-14)19-10-2-1-7-16-8-11-18-12-9-16;/h3-6,13H,1-2,7-12H2;1H
Clave InChI
LWEKDICJYNFOGR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7728304_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)