Merck
CH4424851679
ChemBridge Corporation
(3-ethoxy-4-methoxybenzyl)methylamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.72
Número MDL:
Iupac Name
(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17NO2.ClH/c1-4-14-11-7-9(8-12-2)5-6-10(11)13-3;/h5-7,12H,4,8H2,1-3H3;1H
Clave InChI
ISLHEASBGYTPLN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5563263
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5563263_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)