CH4424851162
ChemBridge Corporation
[(7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
(7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3.2ClH/c1-7-2-3-12-6-8(5-10)11-9(12)4-7;;/h2-4,6H,5,10H2,1H3;2*1H
Clave InChI
CXQAMYUAKXPZLR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4101527_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)