Merck
CH4424848209
ChemBridge Corporation
1-cyclohexyl-1,4-diazepane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-cyclohexyl-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C11H22N2/c1-2-5-11(6-3-1)13-9-4-7-12-8-10-13/h11-12H,1-10H2
Clave InChI
YZRJEERFPFFTLP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-20C
Purity
90%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4088033
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4088033_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)