Merck
CH4424847647
ChemBridge Corporation
(2-methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.66
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-methoxybenzyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O.ClH/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)6-10-9;/h2-5,10H,6,9H2,1H3;1H
Clave InChI
HCXYCIDOBGBSGY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4040117
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4040117_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)