Merck
CH4424847515
ChemBridge Corporation
(7R,8aS)-7-amino-2-methylhexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.13
Número MDL:
Iupac Name
(7R,8aS)-7-amino-2-methylhexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3O2.2ClH/c1-10-4-7(12)11-3-5(9)2-6(11)8(10)13;;/h5-6H,2-4,9H2,1H3;2*1H/t5-,6+;;/m1../s1
Clave InChI
SVYXOKLESYKYOX-PVNUIUKASA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036548
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036548_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)