Merck
CH4424847448
ChemBridge Corporation
[(1-cyclopentyl-3-piperidinyl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1-cyclopentyl-3-piperidinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c12-8-10-4-3-7-13(9-10)11-5-1-2-6-11;;/h10-11H,1-9,12H2;2*1H
Clave InChI
HHVBFNHYOFGODY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035702
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035702_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)