CH4424847340
ChemBridge Corporation
4-hydroxy-1-propyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-hydroxy-1-propylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO3.ClH/c1-2-5-10-6-3-9(13,4-7-10)8(11)12;/h13H,2-7H2,1H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
HNXSJKAURPACMC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034454_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)