Merck
CH4424846840
ChemBridge Corporation
2-fluoroethanimidamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
112.53
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoroethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C2H5FN2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1H,4-5H2;1H
Clave InChI
GMAODHKNGUQVGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028912
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028912_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)