Merck
CH4424846600
ChemBridge Corporation
{[1-(ethoxymethyl)cyclobutyl]methyl}amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.69
Número MDL:
Iupac Name
(1-(ethoxymethyl)cyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-2-10-7-8(6-9)4-3-5-8;/h2-7,9H2,1H3;1H
Clave InChI
HLGOLSAMZDBMIL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026731
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026731_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)