CH4424846286
ChemBridge Corporation
1-isopropyl-4-piperidinecarbaldehyde hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-isopropyl-4-piperidinecarbaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10;/h7-9H,3-6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
MSUVMAUWISTHON-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4017897_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)