Merck
CH4424846107
ChemBridge Corporation
(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.64
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
1-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2.ClH/c9-10-4-6-1-2-7-8(3-6)12-5-11-7;/h1-3,10H,4-5,9H2;1H
Clave InChI
VFAMYTFEDMWKGQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014997
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014997_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)