Merck
CH4424846074
ChemBridge Corporation
[4-(aminomethyl)benzyl]dimethylamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.17
Número MDL:
Iupac Name
N-[4-(aminomethyl)benzyl]-N,N-dimethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.2ClH/c1-12(2)8-10-5-3-9(7-11)4-6-10;;/h3-6H,7-8,11H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
KYBFMFWHHZEYEP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014715
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014715_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)