CH4424846022
ChemBridge Corporation
4-amino-1-propyl-2-pyrrolidinone hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-amino-1-propyl-2-pyrrolidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c1-2-3-9-5-6(8)4-7(9)10;/h6H,2-5,8H2,1H3;1H
Clave InChI
QMXMFEKULNPIMD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014080
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014080_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)