CH4424845443
ChemBridge Corporation
1-cyclohexyl-1,4-diazepane bis(4-methylbenzenesulfonate)
About This Item
Iupac Name
1-cyclohexyl-1,4-diazepane bis(4-methylbenzenesulfonate)
Inchi Code
1S/C11H22N2.2C7H8O3S/c1-2-5-11(6-3-1)13-9-4-7-12-8-10-13;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h11-12H,1-10H2;2*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChI key
AOWBIOJMEHLALI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004635_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)