Merck
CH4424845412
ChemBridge Corporation
(3-methoxybenzyl)(3-methoxypropyl)amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.75
Número MDL:
Iupac Name
3-methoxy-N-(3-methoxybenzyl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19NO2.ClH/c1-14-8-4-7-13-10-11-5-3-6-12(9-11)15-2;/h3,5-6,9,13H,4,7-8,10H2,1-2H3;1H
Clave InChI
IMXPJEZKAPSKAO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004523
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004523_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)